Fontos dokumentumok
A2264
β-N-Acetylglucosaminidase from Canavalia ensiformis (Jack bean)
ammonium sulfate suspension, ≥10 units/mg protein
Szinonimák:
β-N-Acetyl-D-hexosaminide N-acetylhexosaminohydrolase, β-N-Acetylhexosaminidase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Canavalia ensiformis
Minőségi szint
Forma
ammonium sulfate suspension
specifikus aktivitás
≥10 units/mg protein
idegen aktivitás
α- and β-galactosidase, and α-L-fucosidase ≤0.1%
α-mannosidase ≤0.2%
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Gátló
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
Az ammónium-szulfát szuszpenzióként szállított enzimekkel való munkavégzésre vonatkozó utasítások