Fontos dokumentumok
E2884
Esterase from porcine liver
ammonium sulfate suspension, ≥150 units/mg protein (biuret)
Szinonimák:
Carboxyl esterase, Carboxylic-ester hydrolase, PLE
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Porcine liver
Minőségi szint
Forma
ammonium sulfate suspension
specifikus aktivitás
≥150 units/mg protein (biuret)
molekulatömeg
168 kDa
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Pig liver esterase is commonly used for kinetic resolutions and assymetric synthesis in organic chemistry.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
Az ammónium-szulfát szuszpenzióként szállított enzimekkel való munkavégzésre vonatkozó utasítások
Protocols
Objective: To standardize a procedure for the enzymatic determination of Esterase activity using Ethyl Butyrate as a substrate.