E3019
Esterase from porcine liver
lyophilized powder, ≥15 units/mg solid
Szinonimák:
Carboxyl esterase, Carboxylic-ester hydrolase, PLE
About This Item
Javasolt termékek
form
lyophilized powder
Minőségi szint
specifikus aktivitás
≥15 units/mg solid
molekulatömeg
168 kDa
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Pig liver esterase is commonly used for kinetic resolutions and assymetric synthesis in organic chemistry.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Protocols
Objective: To standardize a procedure for the enzymatic determination of Esterase activity using Ethyl Butyrate as a substrate.