Merck
324676
Sigma-Aldrich
Elastase, Pseudomonas aeruginosa
Elastase, Pseudomonas aeruginosa, is a native metallopeptidase that hydrolyzes insoluble elastin. Shares a significant sequence homology with thermolysin.
Szinonimák:
Pseudolysin
Méret kiválasztása
5 MG
9 720 000,00 Ft
9 720 000,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. április 22.részletek
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 MG
9 720 000,00 Ft
About This Item
Enzyme Commission szám:
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.77
9 720 000,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. április 22.részletek
Minőségi szint
Teszt
≥90% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized
specifikus aktivitás
≥250 units/mg protein
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
oldhatóság
aqueous buffer: 1 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Native elastase from Pseudomonas aeruginosa. A metallopeptidase that hydrolyzes insoluble elastin. Shares a significant sequence homology with thermolysin. Pseudomonas aeruginosa elastase has been implicated in the reinforcement of the inflammation process in cases of infection with the bacterium.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Egység definíció
One unit is defined as the amount of enzyme that will hydrolyze 1 µg insoluble elastin per h at 37°C.
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C) for long-term storage or refrigerate (4°C) for short-term storage. Stock solutions are stable for up to 1 week at 4°C or for up to 2 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Azghani, A.O., et al. 2000. Lung178, 181.
Kon, Y., et al. 1999. FEMS Immunol. Med. Microbiol. 25, 313.
Braun, P., et al. 1998. J. Bacteriol. 180, 3467.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1