Fontos dokumentumok
E0127
Elastase from porcine pancreas
Type III, lyophilized powder, Protein 55-85 %, ≥4.0 units/mg protein
Szinonimák:
Elastase from hog pancreas, Pancreatopeptidase E
About This Item
Javasolt termékek
típus
Type III
Minőségi szint
Forma
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥4.0 units/mg protein
molekulatömeg
25.9 kDa
összetétel
Protein, 55-85%
oldhatóság
200 mM Tris HCl buffer, pH 8.8: soluble 1.0 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Minőség
Egység definíció
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Alkalmazás
Gátló
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Enzymatic Assay of Elastase (EC 3.4.21.36), a continuous spectrophotometric rate determination.
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.