Fontos dokumentumok
E0887
Esterase from rabbit liver
lyophilized powder, ≥30 units/mg protein
Szinonimák:
Carboxyl esterase, Carboxylic-ester hydrolase
About This Item
Javasolt termékek
Forma
lyophilized powder
Minőségi szint
specifikus aktivitás
≥30 units/mg protein
molekulatömeg
60 kDa
összetétel
Protein, ≥85% biuret
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- in comparative biophysical studies with bovine bile-salt-activated lipase in the assays with vinyl acetate, triacylglycerols, p-nitrophenyl esters and serine enzyme inhibitors
- in the catalysis and kinetic profiling studies of peptidic compounds
- in in vitro stability assays of prodrug compounds (BMS-292655 and BMS300043)
- in the hydrolysis of oleuropein aglycone (Ole-AG)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Objective: To standardize a procedure for the enzymatic determination of Esterase activity using Ethyl Butyrate as a substrate.