E0258
Elastase from porcine pancreas
Type IV, Protein 50-90 %, lyophilized powder, ≥4.0 units/mg protein (biuret)
Szinonimák:
Elastase from hog pancreas, Pancreatopeptidase E
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Porcine pancreas
Minőségi szint
típus
Type IV
form
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥4.0 units/mg protein (biuret)
összetétel
Protein, 50-90%
idegen aktivitás
trypsin ≤50 BAEE units/mg protein
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- to treat vero cells to study its effects on syncytium formation
- as a positive control in protease assays
- as a component in RPMI 1640 to isolate human aortic smooth muscle cells (HASMCs) from the aortic tissue
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egység definíció
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Alkalmazás
inhibitor
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Protocols
Enzymatic Assay of Elastase (EC 3.4.21.36), a continuous spectrophotometric rate determination.
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.