574795
TBE Buffer, 10X, Molecular Biology Grade
A 10X concentrate that can be diluted to a 1X solution containing 89 mM Tris, 89 mM boric acid, 2 mM EDTA, pH ~8.3.
Szinonimák:
Tris-Borate-EDTA Buffer
About This Item
Javasolt termékek
grade
Molecular Biology
form
liquid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
idegen aktivitás
DNase, RNase, protease, none detected
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1