Fontos dokumentumok
H7033
PerfectHyb™ Plus Hybridization Buffer
for Northern and Southern blotting, solution
Szinonimák:
hyb buffer, hyb solution, hybridization solution, northern hybridization buffer, southern hybridization buffer
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Fast and easy-to-use
- Up to 20x more sensitive than conventional buffers
- Doesn′t require blocking steps
- Compatible with neutral and positively-charged membranes
- Compatible with chemiluminescent, colorimetric , and DIG detection assays
- Compatible with radioactive and non-radioactive probes
- Compatible with single or double-stranded DNA, RNA, and oligonucleotide probes
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
helyettesítve
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.
Ismerje meg a Northern és Southern blotting alapjait, a makromolekulák membrántartókra történő átvitelének protokolljaival és alkalmazásaival.