Merck
TRIS-RO
Sigma-Aldrich
Tris base
99.9% (titration), solid, abs., 100 mg/mL, 300 nm ≤0.015
Szinonimák:
Trizma® base, amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 2-, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, THAM, Tris base, Tris(hydroxymethyl)aminomethane, Trometamol
About This Item
Lineáris képlet:
NH2C(CH2OH)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
121.14
Beilstein:
741883
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161705
PubChem Substance ID:
product name
Tris base, =99.9% (titration), abs., 100 mg/mL, 300 nm ≤0.015
leírás
aminopeptidase substrate
Teszt
99.9% (titration)
kiszerelés
pkg of 1 kg (10708976001)
pkg of 5 kg (11814273001)
gyártó/kereskedő neve
Roche
hasznos pH-tartomány
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
absorption
≤0.015 at 300 nm at 100 mg/mL
tárolási hőmérséklet
20-25°C
SMILES string
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Minőség
Contaminants: <0.001% PK and aldolase, each, <0.01% GOT, GPT, MDH and myokinase, each
Egyéb megjegyzések
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
The pH values of all buffers are temperature- and concentration-dependent. For Tris buffers, pH increases about 0.03 unit per °C decrease in temperature, and decreases 0.03-0.05 unit per ten-fold dilution.
For precise applications, use a carefully calibrated pH meter with a glass/calomel combination electrode.
Jogi információk
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1