109010
3,3′-Dithiodipropionic acid
99%
Szinonimák:
2-Carboxyethyl disulfide, Bis(2-carboxyethyl) disulfide
Teszt
99%
mp
155-158 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
disulfide
SMILES string
OC(=O)CCSSCCC(O)=O
InChI
1S/C6H10O4S2/c7-5(8)1-3-11-12-4-2-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YCLSOMLVSHPPFV-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?