C7594
Casein Blocking Buffer
for Northern and Southern blotting, powder blend
Szinonimák:
blocking buffer
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
form
powder blend
technika/technikák
Southern blotting: suitable
pH
6.8-7.2(reconstituted per directions)
oldhatóság
H2O: soluble, faintly yellow (dissolves in 5-10 minutes.)
tárolási hőmérséklet
room temp
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Better blocking performance than dried milk or BSA
- Compatible with neutral and positively-charged membranes
- Compatible with chemiluminescent, colorimetric , and DIG detection assays
Elkészítési megjegyzés
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Protocols
Protocol for Casein Blocking Buffer in Southern and Western blotting includes troubleshooting for optimizing signal.
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.
Ismerje meg a Northern és Southern blotting alapjait, a makromolekulák membrántartókra történő átvitelének protokolljaival és alkalmazásaival.