D9156
Deoxyribonucleic acid, single stranded from salmon testes
For hybridization
Szinonimák:
single-stranded template DNA
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
fish testis (salmon)
Minőségi szint
grade
for molecular biology
Teszt
9-11 mg/mL (DNA concentration)
form
solution
koncentráció
10 mg/mL in H2O
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
In order to decrease any non-specific hybridization of the probe to a substrate, blocking agents must be used. Generally, a combination of blocking reagent, detergent, and denatured, fragmented DNA is used to accomplish this. Sigma offers sonicated, denatured DNA from a variety of species for use as a blocking agent in Northern and Southern blotting and other nucleic acid hybridization techniques.
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Transformation introduces exogenous DNA into cells, a fundamental genetic modification process demonstrated in Streptococcus pneumoniae.
A transzformáció során exogén DNS-t juttatnak a sejtekbe, ami a Streptococcus pneumoniae esetében bizonyított alapvető genetikai módosítási folyamat.
Protocols
Yeasts are considered model systems for eukaryotic studies as they exhibit fast growth and have dispersed cells.
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.
Ismerje meg a Northern és Southern blotting alapjait, a makromolekulák membrántartókra történő átvitelének protokolljaival és alkalmazásaival.