N6019
Neutralizing Buffer
for Northern and Southern blotting, powder
Szinonimák:
Neutralizing Buffer for Blotting Techniques
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
form
powder
technika/technikák
Southern blotting: suitable
idegen aktivitás
DNase, RNase, none detected
tárolási hőmérséklet
room temp
Általános leírás
Alkalmazás
Komponensek
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Protocols
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.
Ismerje meg a Northern és Southern blotting alapjait, a makromolekulák membrántartókra történő átvitelének protokolljaival és alkalmazásaival.