B6429
Casein Blocking Buffer 10x
for Northern and Southern blotting, solution
Szinonimák:
10x Blocking Buffer
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
Forma
solution
technika/technikák
Southern blotting: suitable
tárolási hőmérséklet
room temp
Related Categories
Általános leírás
Sigma’s 10x Blocking Buffer is a casein-based blocking agent routinely used to reduce non-specific binding of detection reagents to the Northern and Southern Blot membranes.
Alkalmazás
- western blotting
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunohistochemistry
Tulajdonságok és előnyök
- Better blocking performance than dried milk or BSA
- Easy-to-use concentrate
- Compatible with neutral and positively-charged membranes
- Compatible with chemiluminescent and colorimetric detection assays
Elkészítési megjegyzés
javasolt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Protocol for Casein Blocking Buffer in Southern and Western blotting includes troubleshooting for optimizing signal.
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.
Ismerje meg a Northern és Southern blotting alapjait, a makromolekulák membrántartókra történő átvitelének protokolljaival és alkalmazásaival.