H7140
Hybridization Solution
for Northern and Southern blotting, liquid (2x concentrate)
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
liquid (2x concentrate)
idegen aktivitás
DNAses, RNases, NICKases, endonucleases, and exonucleases, none detected
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Komponensek
200 μg/mL DNA
2mg Bovine Serum Albumin (BSA)
2mg Ficoll
2mg Polyvinylpyrrolidone (PVP)
0.15 M sodium citrate
1.5 M NaCl
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Protocols
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.
Ismerje meg a Northern és Southern blotting alapjait, a makromolekulák membrántartókra történő átvitelének protokolljaival és alkalmazásaival.