T9525
Tris-Borate-EDTA buffer
working solution
Szinonimák:
TBE buffer
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
0.2 μm filtered
Minőségi szint
form
working solution
technika/technikák
electrophoresis: suitable
szennyeződések
DNase, RNase, Protease, none detected
alkalmasság
suitable for gel electrophoresis (after dilution to working concentration)
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
OB(O)O.NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8.C4H11NO3.BH3O3/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;5-4(1-6,2-7)3-8;2-1(3)4/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);6-8H,1-3,5H2;2-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OSBLTNPMIGYQGY-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Dilution of the TBE stock concentrates to a 1× TBE running buffer results in a buffer containing 89 mM Tris-borate and 2 mM EDTA, pH 8.3. The 5× or 10× stocks may also be added to an acrylamide/bis-acrylamide stock solution for making the PAGE gel. Applied voltages of less than 5 V/cm (distance between the electrodes of the unit) are recommended for maximum resolution.
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
Elkészítési megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Protocols
The Extract-N-Amp™ Tissue PCR Kit contains all the reagents needed to rapidly extract and amplify genomic DNA from mouse tails and other animal tissues, buccal swabs, hair shafts, and saliva.