Merck
T4415
Sigma-Aldrich
Tris-Borate-EDTA buffer
BioReagent, suitable for electrophoresis, 10× concentrate
Szinonimák:
TBE buffer
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41105319
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Forma
solution
szennyeződések
DNase and RNase, none detected
alkalmasság
suitable for electrophoresis
SMILES string
OB(O)O.NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8.C4H11NO3.BH3O3/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;5-4(1-6,2-7)3-8;2-1(3)4/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);6-8H,1-3,5H2;2-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OSBLTNPMIGYQGY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
TBE (Tris/Borate/EDTA) Buffer is commonly used in nucleic acid electrophoresis. This solution is effective under slightly basic conditions, which keeps DNA deprotonated, water-soluble, and protected from degradation. This concentrate can be easily diluted to 1x or 0.5x before use (with molecular biology grade water).
Alkalmazás
Ready for use in gel electrophoresis after dilution to working concentrations.
Tris-Borate-EDTA buffer has been used for pulsed-field gel electrophoresis (PFGE).
TBE running buffer is the most commonly used buffer for DNA and RNA polyacrylamide gel electrophoresis. TBE is used with non-denaturing or denaturing (7 M urea) gels. It is also routinely used for DNA automated sequencing gel. TBE can also be used for agarose gels but is not recommended for preparative gels for recovery of nucleic acids.
Dilution of the TBE stock concentrates to a 1× TBE running buffer results in a buffer containing 89 mM Tris-borate and 2 mM EDTA, pH 8.3. The 5× or 10× stocks may also be added to an acrylamide/bis-acrylamide stock solution for making the PAGE gel. Applied voltages of less than 5 V/cm (distance between the electrodes of the unit) are recommended for maximum resolution.
Kiszerelés
The 4L, 10L and 20L sizes are supplied in dispenser with a spigot.
Elkészítési megjegyzés
Prepared with 18 megohm water
Prepared with Biotechnology Performance Certified Trizma base (Product Code T6066) and Molecular Biology Reagents boric acid (Product Code B6768) and EDTA disodium salt (Product Code E5134).
Egyéb megjegyzések
TBE buffer is prone to precipitation over time. Precipitation generally will not adversely affect performance.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
M Wu et al.
BioTechniques, 24(4), 676-678 (1998-06-13)
A new agarose-based protein electrophoresis gel system is described. The system consists of a highly resolving agarose, MetaPhor XR (FMC BioProducts, Rockland, ME, USA) dissolved in urea and TBE buffer and a stacking gel composed of a high gel-strength agarose
L Orbán et al.
Electrophoresis, 12(4), 233-240 (1991-04-01)
DNA fragments up to 9 kb in size were stacked and separated by polyacrylamide gel electrophoresis, and those up to 50 kb in size by agarose gel electrophoresis, using a discontinuous buffer system. Polyacrylamide gels at pH 8.9, 2 degrees
Characterization of a Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis population in Israel.
Kleitman, F., Barash, I., Burger, A., Iraki, N.,
European Journal of Plant Pathology, 121, 463-475 (2008)
Yaroslav A Kainov et al.
Nature communications, 11(1), 361-361 (2020-01-19)
Eukaryotic gene expression relies on extensive crosstalk between transcription and RNA processing. Changes in this composite regulation network may provide an important means for shaping cell type-specific transcriptomes. Here we show that the RNA-associated protein Srrt/Ars2 sustains embryonic stem cell
Josep Balart et al.
Radiation oncology (London, England), 6, 6-6 (2011-01-18)
Radiation-induced DNA double-strand break (DSB) repair can be tested by using pulsed-field gel electrophoresis (PFGE) in agarose-encapsulated cells. However, previous studies have reported that this assay is impaired by the spontaneous DNA breakage in this medium. We investigated the mechanisms
Protocols
TAE and TBE are both used as running buffers for nucleic acid electrophoresis but have some important differences. Review our recipes and video to give your application the best chance of success.
A TAE-t és a TBE-t egyaránt használják nukleinsav-elektroforézishez használt pufferként, de van néhány fontos különbség. Tekintse át receptjeinket és videónkat, hogy alkalmazása a lehető legjobb esélyt kapja a sikerre.
The Extract-N-Amp™ Tissue PCR Kit contains all the reagents needed to rapidly extract and amplify genomic DNA from mouse tails and other animal tissues, buccal swabs, hair shafts, and saliva.
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.
Összes mutatása