D0428
1 kb DNA Ladder
for DNA electrophoresis
Szinonimák:
1kb gel ladder, 1kb gel marker, 1kb ladder for gel electrophoresis, DNA gel marker, agarose gel electrophoresis ladder, agarose gel electrophoresis marker
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
100
200
form
liquid
alkalmasság
suitable for electrophoresis (DNA)
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Komponensek
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Cikkek
Markers for gel electrophoresis aid size determination of DNA, PCR fragments, and RNA, staining well with common nucleic acid stains.
Choose the appropriate markers and ladders for nucleic acid size determination of samples separated by electrophoresis. Determine size of DNA, RNA and PCR-generated fragments using agarose or polyacrylamide gels.