Fontos dokumentumok
113166
Isobutylbenzene
99%
Szinonimák:
2-Methyl-1-phenylpropane
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
4.2 mmHg ( 37.7 °C)
Minőségi szint
Teszt
99%
öngyulladási hőmérséklet
802 °F
törésmutató
n20/D 1.486 (lit.)
bp
170 °C/736 mmHg (lit.)
mp
−51 °C (lit.)
sűrűség
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
phenyl
SMILES string
CC(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H14/c1-9(2)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KXUHSQYYJYAXGZ-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
118.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
48.1 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?