Merck
M7891
Supelco
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
BioReagent, for silylations, LiChropur
Szinonimák:
N-Trimethylsilyl-N-methyl trifluoroacetamide, MSTFA
About This Item
Lineáris képlet:
CF3CON(CH3)Si(CH3)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
199.25
Beilstein:
1941550
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
8.8 mmHg ( 27 °C)
termékcsalád
BioReagent
form
liquid
minőség
for silylations, LiChropur
reakcióalkalmasság
reaction type: Silylations
reagent type: derivatization reagent
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.38 (lit.)
bp
130-132 °C (lit.)
oldhatóság
chloroform: soluble 0.1 mg/mL
sűrűség
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H12F3NOSi/c1-10(12(2,3)4)5(11)6(7,8)9/h1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MSPCIZMDDUQPGJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide(MSTFA) is a BioReagent commonly used for silylation reactions in analyticalchemistry.
Alkalmazás
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide can be used:
  • In the derivatization step of the metabolomics analysis using gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS).
  • Derivatization reagent in gas chromatography with flame ionization detection (GC-FID) analysis.
Kiszerelés
Sealed ampules contain 1 ml. Gram sizes are in screw-cap bottles.
Jogi információk
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
77.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
25 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Dokumentumtár megtekintése
Response of Downy Oak (Quercus pubescens Willd.) to climate change: Transcriptome assembly, differential gene analysis and targeted metabolomics
Mevy JP, et al.
Plants (Basel, Switzerland), 9(9), 1149-1149 (2020)
A gas chromatography-mass spectrometry-based whole-cell screening assay for target identification in distal cholesterol biosynthesis
Muller C, et al.
Nature Protocols, 14(8), 2546-2570 (2019)
Stina K Lien et al.
Journal of chromatography. A, 1247, 118-124 (2012-06-15)
GC-MS analysis of silylated metabolites is a sensitive method that covers important metabolite groups such as sugars, amino acids and non-amino organic acids, and it has become one of the most important analytical methods for exploring the metabolome. Absolute quantitative
Iria González-Mariño et al.
Journal of chromatography. A, 1217(11), 1748-1760 (2010-02-13)
An alternative method for the sensitive determination of several drugs of abuse and some of their metabolites in surface and sewage water samples is proposed. Analytes are concentrated using a solid-phase extraction (SPE) sorbent, converted into the corresponding trimethylsilyl derivatives
Hee-Kyung Jeon et al.
Journal of chromatography. A, 1131(1-2), 192-202 (2006-08-08)
A novel method has been developed to simultaneously determine and quantify seven organic UV filters employing liquid (solid)-liquid extraction, derivatization with N-methyl-N-(trimethylsilyl) trifluoroacetamide (MSTFA) and gas chromatography with mass spectrometric detection in various environmental matrices. The UV filters determined were: