Fontos dokumentumok
PHR1427
Glycolic Acid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Glycolic acid, Hydroxyacetic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
API-család
glycolic acid
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
75-80 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
OCC(O)=O
InChI
1S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
>572.0 °F - (decomposition)
Lobbanási pont (C)
> 300 °C - (decomposition)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?