Fontos dokumentumok
103772
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoyl chloride
99%
Szinonimák:
Pentafluorobenzoic acid chloride, Perfluorobenzoyl chloride
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.453 (lit.)
bp
158-159 °C (lit.)
sűrűség
1.601 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
acyl chloride
fluoro
SMILES string
Fc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)C(Cl)=O
InChI
1S/C7ClF5O/c8-7(14)1-2(9)4(11)6(13)5(12)3(1)10
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MYHOHFDYWMPGJY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
kiegészítő
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?