Fontos dokumentumok
245070
Tetramethylammonium acetate
≥97%
Szinonimák:
N,N,N-trimethyl-methanaminium acetate
Teszt
≥97%
Forma
solid
mp
184 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CC([O-])=O.C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.C2H4O2/c1-5(2,3)4;1-2(3)4/h1-4H3;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MRYQZMHVZZSQRT-UHFFFAOYSA-M
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)