Fontos dokumentumok
19022
Sodium 1-butanesulfonate
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0% (T)
Szinonimák:
1-Butanesulfonic acid sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
leírás
anionic
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (T)
Forma
solid
minőség
LiChropur™
molekulatömeg
160.17 g/mol
technika/technikák
ion pair chromatography: suitable
mp
>300 °C (lit.)
λ
10 % in H2O
UV-elnyelés
λ: 210 nm Amax: 0.1
λ: 220 nm Amax: 0.06
λ: 230 nm Amax: 0.04
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
alkalmasság
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
SMILES string
[Na+].CCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C4H10O3S.Na/c1-2-3-4-8(5,6)7;/h2-4H2,1H3,(H,5,6,7);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XQCHMGAOAWZUPI-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- Buffer component in high-performance liquid chromatography (HPLC) for arsenic speciation.
- Mobile phase component in reverse-phase column for arsenic speciation.
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?