Merck
50920
Sigma-Aldrich
Guanidine acetate salt
≥99%
Szinonimák:
Guanidinium monoacetate
About This Item
Lineáris képlet:
NH2C(=NH)NH2 · CH3COOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
119.12
Beilstein:
3565247
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
≥99%
Minőségi szint
Teszt
≥99%
Forma
powder
oldhatóság
H2O: 0.1 g/mL, clear
funkcionális csoport
amine
carboxylic acid
SMILES string
CC(O)=O.NC(N)=N
InChI
1S/C2H4O2.CH5N3/c1-2(3)4;2-1(3)4/h1H3,(H,3,4);(H5,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DXTIKTAIYCJTII-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Guanidine acetate salt is also known as guanidinium acetate. Its TG (thermogravimetry) and DSC (differential scanning calorimetry) curves have been reported.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A TG-DSC investigation of the thermal dissociation of selected guanidinium salts.
Wendlandt WW, et al.
Thermochimica Acta, 75(1), 239-244 (1984)
Shan Xu et al.
Cellular and molecular biology (Noisy-le-Grand, France), 66(5), 125-130 (2020-10-13)
Diarrhea is a disease, and patients must have bowel movements at least three times per day. This condition may last for several days and may cause dehydration due to fluid loss. Spleen-deficiency makes a person more vulnerable to some infectious