Fontos dokumentumok
C11006
Carbohydrazide
98%
Szinonimák:
1,3-Diaminourea, Carbodihydrazide, Carbonohydrazide, N,N′-Diaminourea
Teszt
98%
form
crystals
mp
150-153 °C (lit.)
SMILES string
NNC(=O)NN
InChI
1S/CH6N4O/c2-4-1(6)5-3/h2-3H2,(H2,4,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XEVRDFDBXJMZFG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- As an oxygen scavenger.
- In the synthesis of polydentate Schiff base ligands with various aldehydes and ligands by condensation.
- In the synthesis of trifluoromethyl-containing (E)-N′-arylidene-1H-pyrazole-1-carbohydrazides by cyclocondensation reaction which shows antioxidant and antimicrobial properties.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?