Merck
21860
Sigma-Aldrich
CDI
≥97.0% (T), for peptide synthesis
Szinonimák:
1,1′-Carbonyldiimidazole
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H6N4O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
162.15
Beilstein:
6826
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Terméknév
CDI, ≥97.0% (T)
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (T)
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: Carbonylations
mp
115-122 °C
117-122 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(n1ccnc1)n2ccnc2
InChI
1S/C7H6N4O/c12-7(10-3-1-8-5-10)11-4-2-9-6-11/h1-6H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PFKFTWBEEFSNDU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
CDI serves as a powerful coupling reagent in peptide synthesis and organic chemistry.
Alkalmazás
CDI (1,1′-Carbonyldiimidazole) can be used:
  • In the activation of malonic acid derivatives to prepare carbonyl imidazoles by mild decarboxylation.
  • In the activation of cellulose membranes for the development of immunosensors.
  • In the synthesis of substituted 1,3-oxazolo[4,5-d] pyridazinones.
  • As a reagent for the conversion of various hydroxamic acids to isocyanates by Lossen rearrangement.
  • In the synthesis of 1,3,4-oxadiazole derivatives , and peptide thioesters in water.
  • As an acylation agent for the synthesis of carbamates.
Egyéb megjegyzések
Reactive reagent for the activation of acids as imidazolides: synthesis of esters, amides, ketones etc. Reagent for immobilizing enzymes and affinity ligands; Carbonyl-transfer reagent for the synthesis of various heterocycles, some recent applications
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
J. Barluenga et al.
The Journal of Organic Chemistry, 56, 6751-6751 (1991)
Mechanochemical 1, 1′-Carbonyldiimidazole-Mediated Synthesis of Carbamates
Lanzillotto M, et al.
ACS sustainable chemistry & engineering, 11(3), 2882-2889 (2015)
S.K. Kang et al.
Synthetic Communications, 23, 2219-2219 (1993)
1,1'-Carbonyldiimidazole-mediated immobilization of enzymes and affinity ligands.
M T Hearn
Methods in enzymology, 135, 102-117 (1987-01-01)
Sequential One-Pot Synthesis of Dipeptides through the Transient Formation of CDI-N-Protected \alpha-Aminoesters
Renata Marcia D et al.
advanced synthesis and catalysis, 359, 1963-1968 (2017)