Fontos dokumentumok
272000
2-Imidazolecarboxaldehyde
97%
Szinonimák:
1H-Imidazole-2-carbaldehyde, 2-Formylimidazole, 2-Imidazolecarbaldehyde, 2-Imidazolylformaldehyde, Imidazole-2-formaldehyde
Teszt
97%
mp
209 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)c1ncc[nH]1
InChI
1S/C4H4N2O/c7-3-4-5-1-2-6-4/h1-3H,(H,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XYHKNCXZYYTLRG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)