Fontos dokumentumok
P62003
2-Pyridinecarboxaldehyde
99%
Szinonimák:
Picolinaldehyde, Pyridine-2-aldehyde
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.536 (lit.)
bp
181 °C (lit.)
sűrűség
1.126 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)c1ccccn1
InChI
1S/C6H5NO/c8-5-6-3-1-2-4-7-6/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CSDSSGBPEUDDEE-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- To synthesize chitosan based bifunctionalized adsorbent.
- In the aldol addition reaction with pyruvate in the presence of 2-keto-3-deoxy-6-phosphogluconate aldolase (KDPG) catalyst to form (S)-4-hydroxy-2-keto-4-(2′-pyridyl)butyrate.
- In the condensation reaction with (S)-(−)-α-methylbenzylamine and (R)-(+)-α-methylbenzylamine to synthesize two chiral (S)-(−)- and (R)-(+)Schiff base compounds.
It can also be combined with thiosemicarbazide to form 2-pyridinecarboxaldehyde thiosemicarbazone ligand (L) which can further complex with Ni(II) and Cu(II) salts (MX) to form [M(L)2X2] complexes.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
170.6 °F
Lobbanási pont (C)
77 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)