Merck
425842
4-Imidazolecarboxylic acid
98%
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H4N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
112.09
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
Teszt
98%
mp
294-295 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1c[nH]cn1
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-4(8)3-1-5-2-6-3/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NKWCGTOZTHZDHB-UHFFFAOYSA-N
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
4-Imidazolecarboxylic acid (1H-imidazole-4-carboxylic acid, H2imc) is an imidazole derivative that contains an imidazole group and a carboxylate group. It has been widely utilized to generate different types of coordination polymers. The anion of 4-imidazolecarboxylic acid has been reported to stabilize binuclear hydroxo complexes of trivalent lanthanides in the pH range 7-10.
Alkalmazás
4-Imidazolecarboxylic acid (ICA) was used in the synthesis of triphenymethyl-protected 4-imidazole carboxylic acid (trityl-ImCOOH) which is employed to functionalize poly(propylene imine) dendrimers.
It may be used in the following studies:
  • In the synthesis of lanthanide sulfate–carboxylates, [Ln(HIMC)(SO4)(H2O)] (Ln = Dy and Eu, HIMC = 4-imidazolecarboxylic acid) by in situ decarboxylation in the presence of Cu(II) ions.
  • As an internal standard to obtain calibration curve by plotting the peak area ratios of histamine (HA) and several metabolites isolated from C3H/HeNCrj mice hair relative to ICA.
  • In the synthesis of tetranuclear manganese carboxylate complexes possessing imidazole-based N/O chelating ligands.
Egyéb megjegyzések
For a review of imidazoles, see Science of Synthesis.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Francisco Aguilar-Pérez et al.
Inorganic chemistry, 45(23), 9502-9517 (2006-11-07)
The anion of 4-imidazolecarboxylic acid (HL) stabilizes hydroxo complexes of trivalent lanthanides of the type ML(OH)+ (M = La, Pr) and M2L(n)(OH)(6-n) (M = La, n = 2; M = Pr, n = 2, 3; M = Nd, Eu, Dy
Synthesis and catalytic properties of imidazole-functionalized poly (propylene imine) dendrimers.
Baker LA, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 23(5), 647-654 (2002)
Tetranuclear manganese carboxylate clusters with imidazole-carboxylate chelating ligands. X-ray crystal structure of the 4-imidazoleacetate complex.
Boskovic C, et al.
Polyhedron, 19(18), 2111-2118 (2000)
Sci. Synth., 12, 325-325 (2002)
catena-Poly [copper (I)-bis [μ-3-(1H-imidazol-2-yl) pyridine]-copper (I)-di-μ-iodido].
425842
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 67(9), 1288-1288 (2011)