Fontos dokumentumok
748854
Sigma-Aldrich
Iodotrimethylsilane solution
1 M in dichloromethane
Szinonimák:
Iodotrimethylsilane solution, TMS iodine, TMS-I, TMSI, Trimethyliodosilane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H9ISi
Molekulatömeg:
200.09
UNSPSC kód:
12352101
NACRES:
NA.22
Forma
liquid
Minőségi szint
koncentráció
1 M in dichloromethane
törésmutató
n20/D 1.433
sűrűség
1.334 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Iodotrimethylsilane [(CH3)3SiI] is an important and versatile organosilicon reagent with wide applications in organic synthesis. It is used as a neutral nucleophilic reagent, trimethylsilylating agent, Lewis acid catalyst, reducing agent and dehydrating agent in many organic reactions.
Alkalmazás
Iodotrimethylsilane can be used as:
  • A reagent in the hydroiodation of ynamides to yield the important building blocks (E)-α-iodoenamides.
  • A reagent in the synthesis of (1-iodovinyl) arenes by hydroiodation of trimethylsilyl ethynylarenes.
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-23.8 °F
Lobbanási pont (C)
-31 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
One-step synthesis of (1-iodovinyl) arenes from trimethylsilyl ethynylarene through iodotrimethylsilane-mediated hydroiodation
Sato AH, et al.
Tetrahedron Letters, 53(28), 3585-3589 (2012)
Iodotrimethylsilane
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2005)
Regio-and stereospecific synthesis of (E)-α-iodoenamide moieties from ynamides through iodotrimethylsilane-mediated hydroiodation
Sato AH, et al.
Tetrahedron Letters, 54(10), 1309-1311 (2013)