Fontos dokumentumok
8.02301
Sigma-Aldrich
1,1′-Carbonyldiimidazole
for synthesis
Szinonimák:
1,1′-Carbonyldiimidazole
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H6N4O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
162.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
EC index szám:
208-488-9
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
≥97.0% (GC)
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (GC)
Forma
powder
hatékonyság
1071 mg/kg LD50, oral (Rat)
reakcióalkalmasság
reaction type: Carbonylations
pH
7.7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
116-120 °C
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[n]2(cncc2)C(=O)[n]1cncc1
InChI
1S/C7H6N4O/c12-7(10-3-1-8-5-10)11-4-2-9-6-11/h1-6H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PFKFTWBEEFSNDU-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 115 °C
Melting range (upper value): ≤ 121 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2