Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.5 (vs air)
gőznyomás
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
Teszt
≥99.8% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
433 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
7 %
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.387 (lit.)
n20/D 1.388
bp
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
oldhatóság
water: insoluble
sűrűség
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
petroleum
format
neat
SMILES string
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
24.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-4 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Learn about analyzing organic volatile impurities (OVIs) in pharmaceuticals using SH-GC, focusing on suitable solvents and ensuring compliance.