Fontos dokumentumok
1.04390
Supelco
n-Heptane
greener alternative
for liquid chromatography LiChrosolv®
Szinonimák:
Heptane
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)5CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
100.20
Beilstein:
1730763
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
EC index szám:
205-563-8
NACRES:
NA.03
Teszt:
≥99.3% (GC)
technika/technikák:
HPLC: suitable
bp:
98 °C (lit.)
gőznyomás:
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
gőzsűrűség
3.5 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
termékcsalád
LiChrosolv®
grade
isocratic
Teszt
≥99.3% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
433 °F
hatékonyság
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
7 %
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
HPLC: suitable
szennyeződések
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.005% Water
párolgási maradék
≤2.0 mg/L
áteresztőképesség
210 nm, ≥50%
220 nm, ≥80%
245 nm, ≥98%
törésmutató
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point -4 °C
oldhatóság
0.05 g/L
sűrűség
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
LiChrosolv® solvents exhibit high degree of UV transmittance, low particle count, low acidity and alkalinity and low evaporation residue level. This makes them suitable for reproducible separations.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Heptane is an environmentally preferable solvent compared to hexane and thus align with "Safer Solvents and Auxiliaries". Click here for more information.
Alkalmazás
Intended for U/HPLC and LC-MS/MS applications.
Also reported for use as a component of extraction mixture in screening drugs of abuse in urine samples by GC-MS.
Tulajdonságok és előnyök
  • suitability tested and specified for UHPLC-MS and UHPLC-UV: for analytical flexibility
  • specified quality in positive and negative electrospray ionization (ESI) and atmospheric-pressure chemical ionization-mass spectrometry (APCI-MS) for lowest detection limits and confidence in analyses in all important MS modes (test 1)
—ESI/APCI (+) < 2 ppb
—ESI/APCI (-) < 10 ppb
  • lowest impurity profile: for interference-free baselines (test 2)
  • microfiltered through 0.2 μm filter (test 3) to provide:
—a long lifespan to filters and mechanical parts of HPLC systems
—reduced risk of column clogging
  • packaged in borosilicate glass bottles for minimized contamination with metal ions
  • lowest levels of trace metal impurities to minimize metal ion adduct formation
—<5ppb
  • lowest level of polyethylene glycol (PEG) impurities in UHPLC-MS solvent lineup (PEG S/N signal-to-noise-ratio < 50)
Elkészítési megjegyzés
Product filtered through a 0.2 μm filter
Analízis megjegyzés
Purity (GC): ≥ 99.3 %
Identity (IR): conforms
Evaporation residue: ≤ 2.0 mg/l
Water: ≤ 0.005 %
Acidity: ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Transmission (at 210 nm): ≥ 50 %
Transmission (at 220 nm): ≥ 80 %
Transmission (from 245 nm): ≥ 98 %
Filtered by 0.2 µm filter
Egyéb megjegyzések
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Jogi információk
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
24.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-4 °C - closed cup
LC-MS/MS with atmospheric pressure chemical ionisation to study the effect of UV treatment on the formation of vitamin D3 and sterols in plants
Japelt RB, et al.
Food Chemistry, 129(1), 217-225 (2011)
Intoxication caused by new psychostimulants: analytical methods to disclose acute and chronic use of benzofurans and ethylphenidate
Barcelo B, et al.
International Journal of Legal Medicine, 131(6), 1543-1553 (2017)
Cikkek
HPTLC separation followed by UV detection of the bitter acid content in various hop samples.
Protocols
HPTLC was used to analyze caffeine in coffee. Filtration of coffee through a PTFE syringe filter was the only sample preparation. Quantitation was conducted with a TLC scanner.
Thin layer chromatography coupled with mass spectrometry does not require substantial sample preparation. Energy drinks can be applied without dilution directly onto the TLC plate.
HPTLC–MS analysis of quinine in tonic water and caffeine in coffee and cola drinks.
The modern thin-layer chromatography (TLC) offers advantages also in the field of cosmetics to quickly and simultaneously analyze samples with densitometric detection.
Összes mutatása