Merck
Összes fotó(5)
Fontos dokumentumok
1.04307
Supelco
n-Heptane
greener alternative
about 85% EMPLURA®
Szinonimák:
Heptane
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)5CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
100.20
Beilstein:
1730763
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
EC index szám:
205-563-8
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥85% (GC)
bp:
98 °C (lit.)
gőznyomás:
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
gőzsűrűség
3.5 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
termékcsalád
EMPLURA®
Teszt
≥85% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
433 °F
hatékonyság
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
7 %
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
törésmutató
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point -4 °C
oldhatóság
0.05 g/L
sűrűség
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Heptane is an environmentally preferable solvent compared to hexane and thus align with "Safer Solvents and Auxiliaries". Click here for more information.
Jogi információk
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
24.8 °F
Lobbanási pont (C)
-4 °C