Merck
246654
Sigma-Aldrich
Heptane
greener alternative
anhydrous, 99%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)5CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
100.20
Beilstein:
1730763
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
grade
anhydrous
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.5 (vs air)
gőznyomás
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
Teszt
99%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
433 °F
robbanási határérték
7 %
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
szennyeződések
<0.001% water
<0.005% water (100 mL pkg)
párolgási maradék
<0.0005%
törésmutató
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
oldhatóság
water: insoluble
sűrűség
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Heptane is an environmentally preferable solvent and greener alternative to hexane and thus has been enhanced for "Safer Solvents and Auxiliaries". Click here for more information.
Heptane is a linear hydrocarbon that is considered as a greener alternative to the more toxic hexane.
Alkalmazás
Greener alternatives to Hexane.
Tulajdonságok és előnyök
Greener alternative for hexane
Egyéb megjegyzések
Pure-Pac® II containers require the Micomatic MicroValve for dispensing solvents, Z560723.
What is a green solvent? A comprehensive framework for the environmental assessment of solvents
Jogi információk
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
24.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-4 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 3
1 of 3
Zheng Yie Yap et al.
Genome medicine, 13(1), 55-55 (2021-04-14)
ATPase family AAA-domain containing protein 3A (ATAD3A) is a nuclear-encoded mitochondrial membrane-anchored protein involved in diverse processes including mitochondrial dynamics, mitochondrial DNA organization, and cholesterol metabolism. Biallelic deletions (null), recessive missense variants (hypomorph), and heterozygous missense variants or duplications (antimorph)
Edris Joonaki et al.
Scientific reports, 9(1), 11369-11369 (2019-08-08)
Understanding of possible molecular interactions at liquid-liquid and solid-liquid interfaces can shed lights onto the nature's design and authorise fine manipulation aptitude in biological, manufacturing, microfluidic and oil recovery applications. Of particular interest is the capability to control the aggregation
Green chemistry tools to influence a medicinal chemistry and research chemistry based organisation
Alfonsi K, et al
Green Chemistry, 10(1), 31-36 (2008)
Sonochemical preparation of silane-coated titania particles.
Shafi KVPM, et al.
Langmuir, 17(5), 1726-1730 (2001)
Sophie Füchtner et al.
Frontiers in plant science, 11, 855-855 (2020-07-23)
Extractives found in the heartwood of a moderately durable conifer (Larix gmelinii var. japonica) were compared with those found in a non-durable one (Picea abies). We identified and quantified heartwood extractives by extraction with solvents of different polarities and gas
Related Content
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).