Merck
Összes fotó(9)
Fontos dokumentumok
1.04379
Supelco
n-Heptane
greener alternative
for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Szinonimák:
Heptane
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)5CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
100.20
Beilstein:
1730763
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
EC index szám:
205-563-8
NACRES:
NB.21
Teszt:
≥99% (GC)
bp:
98 °C (lit.)
gőznyomás:
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
Ügynökség
reag. Ph. Eur.
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.5 (vs air)
gőznyomás
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
433 °F
hatékonyság
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
7 %
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
szennyeződések
≤0.0005% Free acid (as CH3COOH)
≤0.005% Sulfur compounds (as S)
≤0.01% Water
≤0.1% Aromatic hydrocarbons (as C6H6)
párolgási maradék
≤0.001%
szín
APHA: ≤10
törésmutató
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point -4 °C
sűrűség
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
kation nyomok
Al: ≤0.00001%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
SMILES string
CCCCCCC
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
EMSURE grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
Alkalmazás
n-Heptane is used as a:
  • Solvent in the extraction of sulfur-containing hydrocarbons.
  • Substrate for the double oxidation of medium-chain alkanes.
Analízis megjegyzés
Purity (GC): ≥ 99 %
Identity (IR): conforms
Color: ≤ 10 Hazen
Free acid (as CH₃COOH): ≤ 0.0005 %
Density (d 20 °C/20 °C): 0.683 - 0.686
Refractive index (n 20/D): 1.387 - 1.388
Boiling range (97°C-98°C): ≥ 95 % (v/v)
Aromatic hydrocarbons (as C₆H₆): ≤ 0.1 %
Sulfur compounds (as S): ≤ 0.005 %
Readily carbonizable substances: conforms
Al (Aluminium): ≤ 0.00001 %
B (Boron): ≤ 0.000002 %
Ba (Barium): ≤ 0.00001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.00005 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.000005 %
Co (Cobalt): ≤ 0.000002 %
Cr (Chromium): ≤ 0.000002 %
Cu (Copper): ≤ 0.000002 %
Fe (Iron): ≤ 0.00001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.00001 %
Mn (Manganese): ≤ 0.000002 %
Ni (Nickel): ≤ 0.000002 %
Pb (Lead): ≤ 0.00001 %
Sn (Tin): ≤ 0.00001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.00001 %
Evaporation residue: ≤ 0.001 %
Water: ≤ 0.01 %
Ph Eur-reagent
Egyéb megjegyzések
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Heptane is an environmentally preferable solvent compared to hexane and thus align with "Safer Solvents and Auxiliaries". Click here for more information.
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
24.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-4 °C - closed cup
Slide 1 of 3
1 of 3
In Vitro Double Oxidation of n-Heptane with Direct Cofactor Regeneration
Christina A M et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 1787-1798, 355-355 (2013)
Removal of 2-and 3-methylthiophene from their mixtures with n-heptane using tetrahexylammonium bromide-based deep eutectic solvents as extractive desulfurization agents
Ruth D A et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 125, 172-179 (2018)
Cikkek
EMSURE® Grade Inorganic Solvents and Reagents offer exceptional purity and quality control, ensuring reliable, compliant results for regulated analyses.
Related Content
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.