Fontos dokumentumok
139386
Hexane
≥99%, suitable for GC/MS, suitable for EPA 1613, ReagentPlus®
Szinonimák:
n-Hexane
About This Item
Javasolt termékek
product name
Hexane, ReagentPlus®, ≥99%
Ügynökség
suitable for EPA 1613
Minőségi szint
gőzsűrűség
~3 (vs air)
gőznyomás
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
453 °F
robbanási határérték
7.7 %
technika/technikák
GC/MS: suitable
törésmutató
n20/D 1.375 (lit.)
pH
7
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
oldhatóság
water: insoluble
sűrűség
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Preparation of graft-copolymer chains of poly-(dimethylsiloxane)-g-poly(methyl methacrylate).
- GC/MS (Gas Chromatography/Mass Spectrometry) characterization of essential oils isolated from various origins.
- As solvent for the preparation of samples and standards during chromatographic studies.
Hexane may be used as a solvent in the detection of rubrene, using normal phase high performance liquid chromatography. It may also be used as an extraction solvent to concentrate the analytes like synthetic cannabinoids of the aminoalkylindole type and methanandamide in serum, followed by separation using liquid chromatography coupled with tandem-mass spectrometry.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-7.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-22 °C - closed cup
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.