Merck
Összes fotó(4)
Fontos dokumentumok
8.20957
Supelco
n-Pentane
EMPLURA®
Szinonimák:
Pentane
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)3CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
72.15
Beilstein:
969132
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
EC index szám:
203-692-4
NACRES:
NA.21
gőzsűrűség
2.48 (vs air)
Minőségi szint
termékcsalád
EMPLURA®
Teszt
≥99% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
500 °F
hatékonyság
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
robbanási határérték
~8.3 %
törésmutató
n20/D 1.358 (lit.)
bp
35-36 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point -48 °C (refers to pure substance)
oldhatóság
0.4 g/L
sűrűség
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
Alkalmazás
  • The effect of hydrogen bonding on the diffusion of water in n-alkanes and n-alcohols measured with a novel single microdroplet method.: This research investigates the diffusion behavior of water in n-pentane and other n-alkanes, emphasizing the role of hydrogen bonding. The novel single microdroplet method used in this study provides detailed insights into the molecular interactions and diffusion processes (Su et al., 2010).
  • Enthalpy of solution of 1,4-naphthoquinone in CO2 + n-pentane in the critical region of the binary mixture: mechanism of solubility enhancement.: This paper explores the solubility mechanisms of 1,4-naphthoquinone in a CO2 and n-pentane mixture, particularly in the critical region. The study reveals how n-pentane enhances the solubility of organic compounds in supercritical CO2, with implications for industrial applications (Mu et al., 2004).
  • Metabolism of n-pentane by ethanol-inducible cytochrome P-450 in liver microsomes and reconstituted membranes.: This research investigates the metabolic pathways of n-pentane in the presence of ethanol-inducible cytochrome P-450. The findings elucidate the role of specific enzymes in the biotransformation of n-pentane, with significant implications for toxicology and pharmacology (Terelius & Ingelman-Sundberg, 1986).
Analízis megjegyzés
Purity (GC): ≥ 99.0 %
Identity (IR): conforms
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.625 - 0.627
Jogi információk
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
-40.0 °F
Lobbanási pont (C)
-40 °C