Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.48 (vs air)
Teszt
≥99.5% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
500 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
~8.3 %
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.358 (lit.)
n20/D 1.358
bp
35-36 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
sűrűség
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
petroleum
format
neat
SMILES string
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
-40.0 °F
Lobbanási pont (C)
-40 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?