Fontos dokumentumok
1.07176
Supelco
n-Pentane
about 95%, EMPLURA®
Szinonimák:
Pentane
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)3CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
72.15
Beilstein:
969132
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
EC index szám:
203-692-4
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥95% (GC)
bp:
35-36 °C (lit.)
Terméknév
n-Pentane about 95%, EMPLURA®
gőzsűrűség
2.48 (vs air)
Minőségi szint
termékcsalád
EMPLURA®
Teszt
≥95% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
500 °F
hatékonyság
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
robbanási határérték
~8.3 %
szennyeződések
≤0.001% Free acid (as CH3COOH)
párolgási maradék
≤0.005%
törésmutató
n20/D 1.358 (lit.)
bp
35-36 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point -48 °C (refers to pure substance)
oldhatóság
0.4 g/L
sűrűség
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
Alkalmazás
  • Oil sludge washing with surfactants and co-solvents: This study by Ramirez et al. explored the effectiveness of various solvents, including n-Pentane, in recovering oil from different types of oil sludges, focusing on environmental remediation technologies (Ramirez D, Shaw LJ, Collins CD, 2021).
  • Physicochemical properties of organic solvents in nanoparticle synthesis: Fromme et al. studied the impact of organic solvents, such as n-Pentane, on gas and hydrogen formation during laser synthesis of gold nanoparticles, highlighting its application in materials science (Fromme T, Tintrop LK, Reichenberger S, Schmidt TC, Barcikowski S, 2023).
  • Thermodynamic assessment in extraction processes: Al-Maari et al. assessed the efficiency of n-Pentane as a solvent in the extraction of vegetable oils using thermodynamic models, which is crucial for food and pharmaceutical industries (Al-Maari MA, Hizaddin HF, Salleh MZM, Hayyan A, 2024).
Analízis megjegyzés
Purity (GC): ≥ 95.0 %
Identity (IR): conforms
Free acid (as CH₃COOH): ≤ 0.001 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.626 - 0.628
Readily carbonizable substances: conforms
Evaporation residue: ≤ 0.005 %
Jogi információk
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
-40.0 °F
Lobbanási pont (C)
-40 °C