Fontos dokumentumok
34956-M
Pentane
suitable for HPLC, ≥99.0%
About This Item
Javasolt termékek
grade
HPLC grade
gőzsűrűség
2.48 (vs air)
Teszt
≥99.0%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
500 °F
robbanási határérték
~8.3 %
technika/technikák
HPLC: suitable
szennyeződések
≤0.0005% free acid (as CH3COOH)
≤0.0005% non-volatile matter
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm
<0.005% water (Karl Fischer)
párolgási maradék
<0.0005%
áteresztőképesség
200 nm, ≥20%
210 nm, ≥60%
220 nm, ≥85%
230 nm, ≥95%
250 nm, ≥99%
törésmutató
n20/D 1.358 (lit.)
bp
35-36 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
oldhatóság
water: partially soluble ( 0.038 g/l at 20 °C (68 °F))
sűrűség
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
neat
UV-elnyelés
λ: 200 nm Amax: ≤0.70
λ: 210 nm Amax: ≤0.20
λ: 220 nm Amax: ≤0.07
λ: 230 nm Amax: ≤0.02
λ: 250 nm Amax: ≤0.004
alkalmazás(ok)
general analytical
SMILES string
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Proton Affinities of Alkanes.: This study explores the proton affinities of various alkanes, including pentane, using mass spectrometry. The findings provide valuable data for understanding the reactivity and stability of alkanes in different chemical environments. (Fu et al., 2022).
- Gas Digital Microfluidic Platform: Application to Highly Volatile Compound Preconcentration.: This paper presents a digital microfluidic platform designed for the preconcentration of highly volatile compounds, such as pentane. The platform significantly improves the detection limits and analytical performance in volatile organic compound analysis. (Enel et al., 2022).
- Impact of Chemical and Physical Properties of Organic Solvents on the Gas and Hydrogen Formation during Laser Synthesis of Gold Nanoparticles.: This research examines how the chemical and physical properties of solvents, including pentane, affect gas and hydrogen formation during the laser synthesis of gold nanoparticles. The study provides insights into optimizing synthesis conditions for nanoparticle production. (Fromme et al., 2023).
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
-40.0 °F
Lobbanási pont (C)
-40 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?