1.00366
(S)-Lactic acid
about 90%, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, E 270
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
L-(+)-Lactic acid, 2-Hydroxypropionic acid, Lactol, (S)-2-Hydroxypropionic acid, Sarcolactic acid
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
BP
Ph. Eur.
Minőségi szint
gőznyomás
0.1 hPa ( 25 °C)
termékcsalád
EMPROVE® EXPERT
Forma
liquid
koncentráció
90%
technika/technikák
API processing | cocrystal formation: suitable
API processing | salt formation: suitable
pH
2.8 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
122 °C/20 hPa
mp
18 °C
sűrűség
1.21 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
liquid formulation
parenterals
pharmaceutical
semi-solid formulation
tárolási hőmérséklet
2-25°C
SMILES string
C[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
Általános leírás
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Due to its low microbial and endotoxin limits, (S)-Lactic acid about 90% Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1