Fontos dokumentumok
1356734
USP
Lactic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
L-(+)-Lactic acid, (S)-2-Hydroxypropionic acid, Sarcolactic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
lactic acid
Teszt
89.1% (lactic acid basis)
gyártó/kereskedő neve
USP
technika/technikák
HPLC: suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Also, for use with USP monographs such as:
- Fumaric Acid
- Maleic Acid
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Protocols
Separation of DL-Lactic acid, ~90% (T)
Science Slam panel: Leading gene therapy developers discuss commercialization challenges and the importance of robust process development plans.