1.00802
L(+)-Tartaric acid
crystalline, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF, E 334
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
L(+)-Tartaric acid, 2,3-Dihydroxybutanedioic acid
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
BP
ChP
JP
NF
Ph. Eur.
Minőségi szint
gőznyomás
<5 Pa ( 20 °C)
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
Teszt
99.7-100.5% dry basis (acidimetric)
Forma
coarse powder
crystalline
öngyulladási hőmérséklet
425 °C
pH
1.6 (25 °C, 100 g/L in H2O)
mp
168-170 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 210 °C
oldhatóság
water: 1390 g/L at 20 °C
sűrűség
1.76 g/cm3 at 20 °C
kation nyomok
As: ≤0.0001%
Ca: ≤0.0200%
Ca:, passes test
Hg: ≤0.0001%
Pb: ≤0.0002%
heavy metals (as Pb): ≤0.0010%
alkalmazás(ok)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[O-]C(=O)C(O)C(O)C(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
302.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
150 °C - closed cup