Fontos dokumentumok
L6402
L-(+)-Lactic acid
BioXtra, ≥98% (titration)
Szinonimák:
(S)-2-Hydroxypropionic acid, Sarcolactic acid
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioXtra
Minőségi szint
Teszt
≥98% (titration)
szennyeződések
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
izzítási maradék
≤0.1%
oldhatóság
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
kation nyomok
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
Related Categories
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.