Fontos dokumentumok
L7022
Sodium L-lactate
~98%
Szinonimák:
(S)-2-Hydroxypropionic acid sodium salt, L-Lactic acid sodium salt, Sarcolactic acid sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (chemical)
Minőségi szint
Teszt
~98%
Forma
powder or crystals
szín
white to faint yellow
mp
163-165 °C (lit.)
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na+].C[C@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NGSFWBMYFKHRBD-DKWTVANSSA-M
Általános leírás
This multifaceted nature of Sodium L-lactate positions it as a valuable molecule for research in cellular metabolism, neuroprotection, antimicrobial, and nutritional science, where its diverse properties, including efficient energy conversion, neuroprotective effects, and potent antimicrobial activity contribute to a deeper understanding across these scientific domains.
Alkalmazás
- as a medium supplement and cell fuel source for human mammary epithelial cell line(MCF10A) and dendritic cell culture
- as a gluconeogenic substrate in hepatic glucose production assay in primary hepatocytes
- in the glucose production medium for glucose production assay in human embryonic kidney (HEK293T) cells
- as a standard for calibration in lactate assay in bone marrow-derived macrophages
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Sigma article discusses tumor cell metabolic pathways, focusing on aerobic glycolysis and mitochondrial activity.
A Sigma-cikk a tumorsejtek anyagcsereútjait tárgyalja, az aerob glikolízisre és a mitokondriális aktivitásra összpontosítva.
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.