Fontos dokumentumok
46937
L-(+)-Lactic acid
analytical standard
Szinonimák:
(S)-2-Hydroxypropionic acid, Sarcolactic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 100 mg
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
Hatásmechanizmus
cell membrane | interferes
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110.00 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.