Merck
PHR1215
Supelco
Lactic acid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
DL-Lactic acid, 2-Hydroxypropionic acid
Méret kiválasztása
3 X 1.5 ML
33 300,00 Ft
33 300,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
3 X 1.5 ML
33 300,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH(OH)COOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
90.08
Beilstein:
1209341
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
E szám:
E270
NACRES:
NA.24
33 300,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1356734
API-család
lactic acid
Forma
liquid
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.425 (lit.)
bp
122 °C/15 mmHg (lit.)
sűrűség
1.209 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Alkalmazás
This pharmaceutical secondary standard can also be used as follows:
  • Quantitative analysis of four short-chain fatty acids and lactic acids by high-performance liquid chromatography (HPLC) combined with a UV detector from the supernatant of bacterial cultures
  • Spectrophotometric determination of lactic acid at 390 nm in biological cultural and dairy products[1]
Analízis megjegyzés
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP (PhEur) and BP primary standards, where they are available.
Lábjegyzet
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC0299 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Javasolt termékek
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Spectrophotometric determination of lactic acid
Borshchevskaya LN, et al.
Journal of Analytical Chemistry, 71, 755-758 (2016)
Mohamed Ali Abdel-Rahman et al.
Biotechnology advances, 31(6), 877-902 (2013-04-30)
Fermentative production of optically pure lactic acid has roused interest among researchers in recent years due to its high potential for applications in a wide range of fields. More specifically, the sharp increase in manufacturing of biodegradable polylactic acid (PLA)
James Steele et al.
Current opinion in biotechnology, 24(2), 135-141 (2013-01-03)
It has been known since the 1960s that lactic acid bacteria are essential for the development of cheese flavor. In the ensuing 50 years significant research has been directed at understanding the microbiology, genetics and biochemistry of this process. This
Oystein Sylta et al.
International journal of sports physiology and performance, 9(1), 100-107 (2014-01-11)
The authors directly compared 3 frequently used methods of heart-rate-based training-intensity-distribution (TID) quantification in a large sample of training sessions performed by elite endurance athletes. Twenty-nine elite cross-country skiers (16 male, 13 female; 25 ± 4 y; 70 ± 11
Paula Gaspar et al.
Biotechnology advances, 31(6), 764-788 (2013-04-10)
The lactic acid bacteria (LAB) are a functionally related group of low-GC Gram-positive bacteria known essentially for their roles in bioprocessing of foods and animal feeds. Due to extensive industrial use and enormous economical value, LAB have been intensively studied
Cikkek
A new RP-HPLC method is proposed for the determination of organic acids in 100% aqueous mobile phase using an Ascentis® Express AQ-C18 column
Új RP-HPLC-módszert javasolunk szerves savak meghatározására 100%-os vizes mozgófázisban, Ascentis® Express AQ-C18 oszlop használatával.
Protocols
Science Slam panel: Leading gene therapy developers discuss commercialization challenges and the importance of robust process development plans.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLC